Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Ausführungsart:
Rundboden
Rundboden, Flanschkragen
Rundboden, Hals gerade
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
Description
Verwenden Sie Kimble™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 im Labor.Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern erhältlich und nach DIN 12395 zertifiziert.
- Mit Bördelkante
- Runder Boden
- Autoklavierbar
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12395 |
| Ausführungsart | Rundboden, Flanschkragen |
| Beschreibung | Dicke: 1.1 to 1.2 mm |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 100 Packung |
| Eingefasst | Ja |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Wiederverwendbares Teströhrchen |