Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Kimble Chase™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 eignen sich für den Einsatz im Labor. Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern lieferbar und zertifiziert gemäß DIN 12395.
Marke: DWK Life Sciences 73750-16100
196.99 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.45700kg
Beschreibung
Verwenden Sie Kimble™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 im Labor.Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern erhältlich und nach DIN 12395 zertifiziert.
- Mit Rand oder ohne Rand erhältlich
- Rundboden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Rundboden | |
Borosilikatglas (3.3) | |
16 mm |
100 mm | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbares Teströhrchen |