Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Artikelnummer. 11307534
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Ausführungsart:
Rundboden
Rundboden, Flanschkragen
Rundboden, Hals gerade
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11307534
Marke: DWK Life Sciences A607510001021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimble Chase™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 eignen sich für den Einsatz im Labor. Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern lieferbar und zertifiziert gemäß DIN 12395.
Verwenden Sie Kimble™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 im Labor.Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern erhältlich und nach DIN 12395 zertifiziert.
  • Mit Rand oder ohne Rand erhältlich
  • Rundboden
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausführungsart Rundboden, Flanschkragen
Beschreibung Stärke: 0,9 bis 1,0mm
Länge (metrisch) 75 mm
Material Borosilikatglas
Menge Je 100
Eingefasst Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Produkttyp Reagenzgläser