Learn More
BRAND™ Stopfen aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Größe:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
NS 7/16
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN 12252)
- Hohl
- Sechskantgriff
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1/Pckg. |
| Größe | NS 7/16 |
| Standard-Konusverbindung | NS 7/16 |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Stopfen mit konischem Schliff |
| Form | Konisch |