Learn More
Bortrifluoridetherat, ca. 48 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10296130
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-63-7
Summenformel C4H10BF3O
Molekulargewicht (g/mol) 141.93
MDL-Nummer MFCD00013194
InChI-Schlüssel KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
IUPAC-Name Ethoxyethan;Trifluorboran
SMILES FB(F)F.CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride etherate
Namenshinweis 48% BF3
Schmelzpunkt -60.0°C
Farbe Farblos bis Strohgelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 126.0°C
Flammpunkt 58°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2O·BF3
Brechungsindex 1.3429 to 1.3449
Menge 100 g
Fieser 01,70; 02,35; 03,33; 04,44; 05,52; 06,65; 07,31; 08,51; 09,64; 10,52; 11,72; 12,66; 13,3; 14,54; 15,45; 16,44; 17,52
Merck Index 15,1352
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viskosität 1.89 mPa.s (20°C)
Formelmasse 141.93
Reinheit (%) ∼48% BF3
Physikalische Form Flüssig, rauchend in feuchter Luft
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride etherate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.