Learn More
Bortrifluorid, 12 % (1.5 M) in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Bortrifluorid, 12 % (1,5 M) in Methanol, ACROS Organics, Menge:500g, Verpackung:Glasflasche, Siedepunkt:65,0 °C, CAS:373-57-9, 67-56-1, bernsteinfarben bis farblos, Schmelzpunkt:-98,0 °C, Summenformel:BF3, Molekulargewicht:67,81, Prozent Reinheit:10 bis 15 % (w/v BF3)
32.08 € - 140.70 €
Spezifikation
Siedepunkt | 65.0°C |
---|---|
Chemischer Name oder Material | Boron trifluoride |
Schmelzpunkt | -98.0°C |
Namenshinweis | 1.5M solution in methanol |
CAS | 373-57-9, 67-56-1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10578122
|
Thermo Scientific Acros
402761000 |
100 g | Glasflasche |
32.08 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10186840
|
Thermo Scientific Acros
402765000 |
500 g | Glasflasche |
82.01 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10521944
|
Thermo Scientific Acros
402760010 |
1 kg | Glasflasche |
140.70 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz, Lewis-SäureSpezifikation
65.0°C | |
-98.0°C | |
373-57-9, 67-56-1 | |
Lösung | |
BF3 | |
4°C | |
boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution | |
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N | |
67.81 | |
67.81 | |
Glasflasche | |
0.8700g/mL |
Boron trifluoride | |
1.5M solution in methanol | |
Bernsteinfarben bis farblos | |
BF3 | |
MFCD00011316 | |
14, 1349 | |
Solubility in water: may decompose | |
FB(F)F | |
11062313 | |
10 to 15% (w/v BF3) | |
0.87 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Giftig bei Verschlucken.
Reagiert heftig mit Wasser.
Giftig bei Hautkontakt.
Schädigt die Organe
GHS-P-Hinweis
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 206-766-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ED2275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Boron trifluoride, 12% in methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.