Learn More
Bortribromid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10237483 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10237483
Marke: Thermo Scientific Acros 365215000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-33-4
Summenformel BBr3
Molekulargewicht (g/mol) 250.52
MDL-Nummer MFCD00011312
InChI-Schlüssel ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym borane, tribromo, boron tribrornide, tribromoboran, boron tribromide, boron bromide, hsdb 327, tribromoboron, boron tri-bromide, boron tri bromide
PubChem CID 25134
IUPAC-Name Tribromboran
SMILES BrB(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 91.2°C
Chemischer Name oder Material Boron tribromide
Schmelzpunkt -46.0°C
Namenshinweis 99+%
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel BBr3
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Merck Index 15, 1349
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol
Formelmasse 250.52
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.65
Dichte 2.6500 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron tribromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.