Learn More
Bortribromid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10389400
Bortribromid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10389400
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10389400
Marke: Thermo Scientific 295200250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-33-4
Summenformel BBr3
Molekulargewicht (g/mol) 250.52
MDL-Nummer MFCD00011312
InChI-Schlüssel ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25134
IUPAC-Name Tribromboran
SMILES BrB(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 91.2°C
Chemischer Name oder Material Boron tribromide
Schmelzpunkt -46.0°C
Farbe Bernsteinfarbig
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.85% min. (By difference)
Strukturformel BBr3
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Merck Index 15, 1349
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol
Formelmasse 250.52
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.65
Dichte 2.6500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number295200250,295201000,295205000
ChargennummerA0468760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number295200250,295201000,295205000
ChargennummerA0459445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number295200250,295201000,295205000
ChargennummerA0448279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2023 Catalog Number295200250,295201000,295205000
ChargennummerA0409083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number295200250,295201000,295205000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron tribromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Bortribromid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >