Learn More
Bortribromid, 1 M-Lösung in Methylenchlorid, Thermo Scientific Chemicals
59.90 € - 634.16 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron tribromide |
---|---|
Namenshinweis | 1M Solution in Methylene Chloride |
CAS | 10294-33-4, 75-09-2 |
Farbe | Gelb bis Braun |
Physikalische Form | Lösung |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10398190
|
Thermo Scientific Acros
198900100 |
10 mL | Glasflasche |
59.90 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10552221
|
Thermo Scientific Acros
198901000 |
100 mL | Glasflasche |
140.70 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10733894
|
Thermo Scientific
198908000 |
800 mL | Glasflasche |
634.16 €
800 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Lewis-SäureSpezifikation
Boron tribromide | |
10294-33-4, 75-09-2 | |
Lösung | |
BBr3 | |
01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43 | |
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide | |
BrB(Br)Br | |
250.52 | |
250.52 | |
Glasflasche | |
1.4670g/mL |
1M Solution in Methylene Chloride | |
Gelb bis Braun | |
BBr3 | |
MFCD00011312 | |
15, 1349 | |
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N | |
Tribromboran | |
25134 | |
0.9 to 1.1M | |
1.467 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Reagiert heftig mit Wasser.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHS-P-Hinweis
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-657-9
Recommended Storage : Wird bei Lagerung dunkler
- Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.