Learn More
Bortribromid, 1M-Lsg. in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333716
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11333716
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14880.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Bortribromid wird als Reaktionsmittel für lumineszierende Polystyrolderivate mit sterisch geschützten Carbazolylborananteilen, hochwertigem bordotiertem Graphen über eine reduktive Kupplungsreaktion vom Wurtz-Typ und mikrometergroßen organischen Molekül-DNA-Hybridstrukturen eingesetzt. Es wird auch in Bromierungs- und Cyclisierungsreaktionen zur Herstellung von Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2-b]pyrrolizin-8-on verwendet. Es dient als flüssige Borquelle, die in p-artigen Abscheideprozessen verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Reagiert heftig mit Wasser. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Alkalimetallen, Aluminium, Natriumoxiden und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-33-4
Summenformel BBr3
Molekulargewicht (g/mol) 250.52
MDL-Nummer MFCD00011312
InChI-Schlüssel ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
IUPAC-Name Tribromboran
SMILES BrB(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron tribromide
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3390
Merck Index 14,1347
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and carbon tetrachloride.
Formelmasse 250.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M Lsg. in Dichlormethan
Brechungsindex 1.434
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.467
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron tribromide, 1M solution in dichloromethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dichloromethane, boron tribromide