Learn More
Bor-Stücke, kristallin, 20 mm (0.8 Zoll) & unten, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376498
Bor-Stücke, kristallin, 20 mm (0.8 Zoll) & unten, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376498
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11376498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012134.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-42-8
Summenformel B
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
MDL-Nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI-Schlüssel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC-Name Bor
SMILES [B]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron pieces
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 g
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 20mm (0.8 in.) & down
Form Kristalline Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ11J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number012134.30,012134.09,012134.18
ChargennummerX18H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012134.30,012134.09,012134.18
ChargennummerE19P16A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012134.30,012134.09,012134.18
ChargennummerG11M14 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012134.30,012134.09,012134.18
ChargennummerG29M22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012134.30,012134.09,012134.18
Name des Produkts
Bor-Stücke, kristallin, 20 mm (0.8 Zoll) & unten, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >