Learn More
Bornitrid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron nitride |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2 g |
Merck Index | 14,1346 |
IUPAC-Name | Nitriloboran |
Formelmasse | 24.82 |
Geruch | Geruchsneutral |
Dichte | 3.48 g/mL |