Learn More
Boron Nitride Rod;Diameter (mm), 6.4;Length (mm), 300, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15447105
Boron Nitride Rod;Diameter (mm), 6.4;Length (mm), 300, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447105
1 ea.
Click to view available options
Menge:
1 ea.
Artikelnummer. 15447105
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045850.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron Nitride
CAS 10043-11-5
Menge 1 ea.
Summenformel BN
MDL-Nummer MFCD00011317
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
InChI-Schlüssel PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES B#N
IUPAC-Name boranylidyneamine
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Geruch Odorless
Aussehen Solid in various forms
Dichte 2.25
Name des Produkts
Boron Nitride Rod;Diameter (mm), 6.4;Length (mm), 300, Thermo Scientific™ >