Learn More
Boron Nitride Rod;Diameter (mm), 12.7;Length (mm), 300, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 ea.
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron Nitride |
CAS | 10043-11-5 |
Menge | 1 ea. |
Summenformel | BN |
MDL-Nummer | MFCD00011317 |
Synonym | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
InChI-Schlüssel | PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | B#N |
IUPAC-Name | boranylidyneamine |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Name des Produkts
Boron Nitride Rod;Diameter (mm), 12.7;Length (mm), 300, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur