Learn More
Bornitrid, feuerfeste, streichbare Farbe, BN 10 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron nitride |
Namenshinweis | Refractory Brushable Paint |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pasten |
Menge | 5 kg |
IUPAC-Name | Nitriloboran |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | BN 10% |
Geruch | Odorless |