Learn More
Bornitrid, niedriger Binder,99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432377
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Wird als Schmiermittel und als Zusatzstoff für Kosmetika verwendet. Bornitrid hat ein Potenzial für den Einsatz in der Nanotechnologie. Wird auch in Farben, Dentalzementen, Bleistiftminen, xerographischen Verfahren und Laserdruckern verwendet und versiegelt Sauerstoffsensoren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
IUPAC-Name Boranilidyneamin
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Physikalische Form Heiß gepresster Stab, 6,4 mm Durchmesser x 203 mm Länge
Menge 1 Pc.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides,
Formelmasse 24.82
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Beutel