Learn More
Bornitridbarren, L x B x H: 300 x 12.7 x 12.7 mm, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15457055
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
CAS 10043-11-5
Menge 1 Pc.
Summenformel BN
MDL-Nummer MFCD00011317
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
IUPAC-Name Nitriloboran
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Formelmasse 24.82
Geruch Odorless