Learn More
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15462067
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462067
1 Pc.
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Artikelnummer. 15462067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044917.KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Physikalische Form Hot Pressed Rod
Menge 1 Pc.
IUPAC-Name Nitriloboran
Formelmasse 24.82
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Beutel
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ05U896 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number044913.5Y,044913.AE,044917.KG,044913.K2
ChargennummerJ15R897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2022 Catalog Number044913.5Y,044913.AE,044917.KG,044913.K2
ChargennummerG28N746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2022 Catalog Number044913.5Y,044913.AE,044917.KG,044913.K2
ChargennummerW06H797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044913.5Y,044913.AE,044917.KG,044913.K2
ChargennummerG25T029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044917.KJ,044917.KG
Name des Produkts
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >