Learn More
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386088
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386088
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11386088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011078.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Boron nitride used in the manufacture of high-temperature equipment parts due to its excellent thermal and chemical stability. It is used as a lubricant and an additive to cosmetics, paints, dental cements and pencil leads. It is also used to provide self lubricating properties to ceramics, alloys, resins, plastics and rubbers. In addition to this, it has many industrial applications such as xerographic process, laser printers, oxygen sensors and proton conductors. Cubic boron nitride is used as an abrasive material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Nitriloboran
Formelmasse 24.82
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR23K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number011078.30,011078.18
ChargennummerS01I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number011078.30,011078.18
ChargennummerR28H043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number011078.30,011078.18
ChargennummerS22G032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011078.30,011078.18
ChargennummerT24G047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011078.30,011078.18
Name des Produkts
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >