Learn More
Borsäure, extra rein, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Beschreibung
1kg, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
pH | 3.8 to 4.8 |
Farbe | Weiß |
Schmelzpunkt | 169°C |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Dampfdruck | 2.7mbar at 20°C |
Menge | 1 kg |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Formelmasse | 61.83g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Boric acid
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.