Learn More
Borsäure, Elektrophoresequalität, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488669
Click to view available options
Menge:
500g
1 kg
5kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric acid
pH 3,8 bis 4,8
Farbe Weiß
Schmelzpunkt ∼185 °C (Zersetzung)
Dichte 1,435 g/mL
Geruch Geruchsneutral
Menge 500g
Physikalische Form Pulver
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Elektrophorese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid, Electrophoresis Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid