Learn More
Borsäure 4 % w/v mit Indikator Kjeldahl-Reagenz, Reagecon
BIOPHARMA
Borsäure 4 % w/v mit Indikator Kjeldahl-Reagenz
Marke:  Reagecon KJR015
Artikelnummer. 11503192
  • 111.00 € / 5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Borsäure 4 % w/v mit Indikator Kjeldahl-Reagenz
Spezifikation
Spezifikation
5 l
HDPE-Behälter
Flüssig