Learn More
Boran-Triethylamin-Komplex, 96 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11320248
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11320248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042962.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Als Reduktionsmittel und in Hydroborationsreaktionen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1722-26-5
Summenformel C6H15N·BH3
MDL-Nummer MFCD00012423
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-triethylamine complex
Schmelzpunkt -4°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.777 g/mL
Siedepunkt 97°C (12 mmHg)
Flammpunkt −6°C (21°F)
Geruch Fish-like
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel (C2H5)3N·BH3
Menge 5 g
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,methanol,diethyl ether,terahydro furan,toluene and dichloromethane. Immiscible with hexane.
Formelmasse 115.03
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig