Learn More
Boran-Tetrahydrofuran-Komplex, 1M Lösung in THF, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
53.87 € - 401.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-tetrahydrofuran complex
Farbe Farblos
Namenshinweis 1M solution in tetrahydrofuran, stabilized
CAS 14044-65-6, 109-99-9
Summenformel C4H11BO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10781641
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
175081000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche
53.87 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10781831
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
175088000
800 mL AcroSeal™ Glasflasche
401.00 €
800 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Borane-tetrahydrofuran complex
1M solution in tetrahydrofuran, stabilized
C4H11BO
0.96 to 1.08M
0.8760g/mL
borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Bor;oxolan
11062302
AcroSeal™ Glasflasche
Stabilized
Flüssig
Farblos
14044-65-6, 109-99-9
MFCD00012429
01,199; 02,106; 03,76; 04,124; 05,184; 06,161; 07,89; 12,65; 17,101
15, 1336
Solubility in water: reacts.
B.C1CCOC1
85.94
85.94
0.876
−22°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Kann die Atemwege reizen. Verursacht schwere Augenschäden. In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können. Verursacht Hautreizungen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Reagiert heftig mit Wasser. Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 237-881-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Borane-tetrahydrofuran complex, 1M solution in THF, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, Borane-tetrahydrofurancomplex