Learn More
Boran-Methyl-Sulfid-Komplex, 2 M in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
82.81 € - 360.80 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane dimethyl sulfide complex
CAS 13292-87-0, 108-88-3
Summenformel C2H9BS
Strukturformel (CH3)2S·BH3
MDL-Nummer MFCD00013189
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12654947
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
186961000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche
82.81 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12644947
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
186968000
800 mL AcroSeal™ Glasflasche
360.80 €
800 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Borane dimethyl sulfide complex
C2H9BS
MFCD00013189
15,1336
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
75.96
75.95
0.856
13292-87-0, 108-88-3
(CH3)2S·BH3
7°C
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
B.CSC
9833925
AcroSeal™ Glasflasche
0.8560g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Flüssigkeiten und Dämpfe leicht entzündbar.
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Unter inertem Gas handhaben.
Vor Feuchtigkeit schützen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 236-313-6
Produktidentifikator
  • Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in Toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.