Learn More
Thermo Scientific™ Bond-Breaker™ TCEP-Lösung, neutraler pH-Wert
Effiziente Reduktion von Disulfid-Bindungen in Proteinen mit dieser stabilen, geruchlosen 0,5 M Lösung des TCEP-Reduktionsmittels, die sich ideal für die Herstellung reduzierender SDS-PAGE-Probenpuffer eignet.
Marke: Thermo Scientific™ 77720
175.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 51805-45-9 Netto-Gewicht : 0.45360kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
Thermo Scientific™ Bond-Breaker TCEP-Lösung (pH-neutral) ist eine stabile 0,5 M Lösung der Thiol-freien, Phosphin-basierten TCEP-Verbindung und nützlich als 10x-Stammlösung für die Zugabe zu SDS-PAGE Probenbeladungspuffer zur Reduktion von Disulfid-Bindungen in Proteinen.
Leistungsmerkmale:
- Gebrauchsfertige, geruchlose, stabile und neutrale 0,5 M TCEP-Lösung
- Beseitigt die Notwendigkeit einer Vorbereitung und Neutralisierung von TCEP· HCl-Stammlösung vor der SDS-PAGE-Gelbeladung
- Praktisches, Zeit sparendes Format für TCEP-Reduktionen
- Der neutrale pH-Wert minimiert die Möglichkeit einer Spaltung der Amidbindung während der Reduktion.
- Bei Raumtemperatur stabil, spart wertvollen Kühlraum.
- Trägt zu einem angenehmeren und sichereren Laborumfeld bei.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Flüssig | |
Disulfidreduzierendes Reagenz |
Bond-Breaker™ | |
5 mL |
Sicherheit und Handhabung
- TCEP Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Propanoic acid, 3, 3', 3''-phosphinidynetris-, hydrochloride
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.