Learn More
Berkshire International™ Schichtzellulosepapier
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8011165 Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Weiß
Größe:
A3.
A4.
A5.
Produkttyp:
BCR Bond 1040
BCR Bond 680
BCR Bond 850
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 12847143
Marke: Berkshire International™ B68A4WH25010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unser BCR™ Bond wird aus reinster Qualitätszellulose aus speziell ausgewählten Wäldern hergestellt und ist speziell beschichtet, um die Freisetzung von Partikeln und Fasern zu minimieren.
  • In 5 Farben erhältlich: Grün, Blau, Rosa, Weiß und Gelb
Reinraum, Papier, Bond
Spezifikation
Material Zellulose
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schreiben, Kopieren und Drucken in kontrollierten Umgebungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fotokopierer und Laserdrucker
Seitenformat Bögen
Produkttyp BCR Bond 680
Größe A4.
Gewicht (metrisch) 680 g