Learn More
Berkshire International™ Schichtzellulosepapier
BIOPHARMA
Unser BCR™ Bond wird aus reinster Qualitätszellulose aus speziell ausgewählten Wäldern hergestellt und ist speziell beschichtet, um die Freisetzung von Partikeln und Fasern zu minimieren.
Marke:  Berkshire International™ B104A5W25020
15.15 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12867133
  • 15.95 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In 5 Farben erhältlich: Grün, Blau, Rosa, Weiß und Gelb
Reinraum, Papier, Bond
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Bögen
BCR Bond 1040
A5.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000847288 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/03/2024 Catalog NumberB104A5W25020
Chargennummer0835516 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/09/2021 Catalog NumberB104.A5.W.250/20
Chargennummer0000847288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberB104A5W25020
Chargennummer0000847288 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum04/03/2024 Catalog NumberB104A5W25020
Name des Produkts
Berkshire International™ Schichtzellulosepapier > Seitenformat:Gehäuse A5