Learn More
Berkshire International™ Schichtzellulosepapier
Unser BCR™ Bond wird aus reinster Qualitätszellulose aus speziell ausgewählten Wäldern hergestellt und ist speziell beschichtet, um die Freisetzung von Partikeln und Fasern zu minimieren.
Marke: Berkshire International™ B68A4BL25010
25.32 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In 5 Farben erhältlich: Grün, Blau, Rosa, Weiß und Gelb
Reinraum, Papier, Bond
Spezifikation
Blau | |
Bögen | |
BCR Bond 680 | |
A4. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000849583 | Konformitätserklärung | 21/02/2025 | B68A4BL25010 |
0000847356 | Konformitätserklärung | 15/04/2024 | B68A4BL25010 |
0000849583 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | B68A4BL25010 |
0000847356 | Analysenzertifikat | 15/04/2024 | B68A4BL25010 |
0000847356 | Konformitätsbescheinigung | 12/04/2024 | B68A4BL25010 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
13Minuten
25Sekunden
51Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %