Learn More
Berkshire International™ Schichtzellulosepapier
Unser BCR™ Bond wird aus reinster Qualitätszellulose aus speziell ausgewählten Wäldern hergestellt und ist speziell beschichtet, um die Freisetzung von Partikeln und Fasern zu minimieren.
Marke: Berkshire International™ B85A4GN25010
27.22 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In 5 Farben erhältlich: Grün, Blau, Rosa, Weiß und Gelb
Reinraum, Papier, Bond
Spezifikation
Zellulose | |
Schreiben, Kopieren und Drucken in kontrollierten Umgebungen | |
Bögen | |
A4. |
Grün | |
Fotokopierer und Laserdrucker | |
BCR Bond 850 | |
850 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0831946 | Konformitätsbescheinigung | 22/12/2022 | B85.A4.GN.250/10 |
0832121 | Konformitätsbescheinigung | 23/09/2021 | B85.A4.GN.250/10 |
0831946 | Analysenzertifikat | 22/12/2022 | B85.A4.GN.250/10 |
0000840609 | Analysenzertifikat | 12/10/2022 | B85.A4.GN.250/10 |
0000840609 | Konformitätserklärung | 12/10/2022 | B85.A4.GN.250/10 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %