Learn More
Berkshire International™ Schichtzellulosepapier
Unser BCR™ Bond wird aus reinster Qualitätszellulose aus speziell ausgewählten Wäldern hergestellt und ist speziell beschichtet, um die Freisetzung von Partikeln und Fasern zu minimieren.
Marke: Berkshire International™ B85A4BL25010
27.22 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In 5 Farben erhältlich: Grün, Blau, Rosa, Weiß und Gelb
Reinraum, Papier, Bond
Spezifikation
Zellulose | |
Schreiben, Kopieren und Drucken in kontrollierten Umgebungen | |
Bögen | |
A4. |
Blau | |
Fotokopierer und Laserdrucker | |
BCR Bond 850 | |
850 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0836579 | Analysenzertifikat | 20/11/2023 | B85A4BL25010 |
0000845642 | Analysenzertifikat | 13/11/2023 | B85A4BL25010 |
0836579 | Konformitätsbescheinigung | 20/11/2023 | B85A4BL25010 |
0000845642 | Konformitätserklärung | 13/11/2023 | B85A4BL25010 |
0000845284 | Konformitätserklärung | 01/11/2023 | B85A4BL25010 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %