Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Mini-Bis-Tris-Starterpaket für die Proteinexpression (4–12 %, 12 Wells)
Das Bolt Mini-Bis-Tris-Starterpaket für die Proteinexpression ist für alle Proteinexpressionsanwendungen oder Proteinexpressionssysteme wie unseren Plattformen für transiente Proteinexpression geeignet.
Marke:  Invitrogen™ NW0412PEX
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.76400kg
Artikelnummer. 17673315
  • 656.00 € / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Das Bolt Mini-Bis-Tris-Starterpaket enthält alle erforderlichen Bolt Bis-Tris Plus Gele, Puffer, Farbstoffe und Reagenzien, die Sie zur Trennung und Visualisierung Ihrer Proteinproben mit dem Mini-Gel-Tank benötigen.
Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
  • Schnelle Ergebnisse — Bolt Bis-Tris Plus Mini WedgeWell Gele haben eine Laufzeit von 20 Minuten und können bis zu 16 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden
  • Schnelles 12-minütiges Färbeprotokoll mit SimplyBlue SafeStain für die Visualisierung von Zielproteinen
  • Anwenderfreundlich — Einfache parallele Probenladung dank den Mini-Gel-Tank
Das Bolt Mini-Bis-Tris-Starterpaket für die Proteinexpression enthält:
  • Mini-Gel-Tank
  • Bolt 4 bis 12 % Bis-Tris Plus Gele, 12-Well-Format (2 Boxen)
  • Bolt MES Laufpuffer (20x)
  • Bolt LDS Probenpuffer (4x)
  • Bolt Probenreduktionsmittel (10x)
  • PageRuler Plus vorgefärbte Proteinleiter, 10 bis 250 kDa
  • SimplyBlue SafeStain
Informationen zum Mini Gel Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit Novex, NuPAGE, Bolt Bis-Tris Plus und SureCast Gelen zum Selbstgießen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Optimierte Bedingungen mit konstanter Spannung ermöglichen einen Durchlauf der Bolt Bis-Tris Plus Gele mit dem MES-Laufpuffer in etwa 20 Minuten. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Informationen über Bolt 4 bis 12 % Bis-Tris Plus Gele
Bolt Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamid-Gele, die zur schnellen Trennung von Proteinen verschiedenster Molekulargewichte unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden. Bolt Bis-Tris Plus-Gele liefern eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt Bis-Tris-Gele verfügen über keilförmige Wells, die eine einfachere Probenladung und ein bis zu zweimal größeres Probenvolumen als Standard-Wells bieten, um Proteine in sehr verdünnten Proben nachzuweisen oder in geringer Menge vorkommende Proteine zu visualisieren. Die Matrix des Bolt 4–12 % Bis-Tris Plus Gels besteht aus einem Polyacrylamidgradienten von 4–12 %, der Proteine verschiedenster Molekulargewichte im Bereich von 2,5 bis 260 kDa mithilfe des mitgelieferten MES-Puffers voneinander trennt.
Informationen über SimplyBlue SafeStain
SimplyBlue SafeStain ist ein gebrauchsfertiger, schnell und empfindlich reagierender und sicherer Coomassie G-250-Farbstoff zur Visualisierung von Protein-Banden auf Polyacrylamidgelen. Das SimplyBlue SafeStain Protokoll ist einfach durchzuführen und kann mit einem einfachen Mikrowellenverfahren in nur 12 Minuten abgeschlossen werden. Eine Entfärbung ist nicht erforderlich, kann jedoch für eine maximale Empfindlichkeit mit deionisiertem Wasser durchgeführt werden. Diese Färbung ist vollkommen ungefährlich und erfordert keine Methanol- oder Essigsäure-Fixiermittel oder -Entfärbemittel, wodurch eine unbedenkliche Laborumgebung gefördert wird.
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank
4 bis 12%
12-Well
3,5 bis 260 kDa
1,0 mm
Mini
Bis-Tris
1 Welcome Pack
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Nasseis