Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 4 bis 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gel, 10 Wells
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die zur optimalen Trennung von Proteinen verschiedenster Größen unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden.
Marke: Invitrogen™ NW04120BOX
178.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.07000kg
Benötigt : Mini Gel Tank (Herst.- (Katalognummer A25977)
Beschreibung
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die zur optimalen Trennung von Proteinen verschiedenster Größen unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden. Ähnlich wie NuPAGE Bis-Tris Gele erzielen Bolt Bis-Tris Plus Gele eine gleichbleibende Gelleistung und sorgen für eine pH-neutrale Umgebung, die Proteinveränderungen bei höherer Beladungskapazität minimiert. Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist.
Verwenden Sie auch Bolt Bis-Tris Plus-Gele, um bei routinemäßiger Proteintrennung optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt Bis-Tris Plus Gele sind in vier Gelarten und vielen Well-Formaten erhältlich. Jede Packung enthält 10 Gele. Für die Verwendung aller Bolt Gele ist ein Mini-Gel-Tank (A25977) erforderlich.
Merkmale umfassen:
• Optimierte Laufbedingungen—Proteintrennung bei konstanter Spannung in rund 20 Minuten
• Lange Haltbarkeit—Gele für mindestens 16 Monate bei 4–25 °C
aufbewahren• Bessere Proteinintegrität—pH-neutraler Probenvorbereitungsprozess schützt Ihre Proteine
• Kleilförmige Wells—für eine einfachere Probenbeladung und ein bis zu zwei Mal höheres Probenvolumen
Wählen Sie die passenden Bolt Bis-Tris Plus Gele für Ihre Proteintrennung
Optimale Trennung Ihrer Proteine durch Auswahl der richtigen Kombination aus Gel und Laufpuffer. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und 4–12 %-Gradient. Die Gele können mit Bolt MES SDS (B000202) oder Bolt MOPS SDS-Laufpuffer (B000102) verwendet werden, um verschiedene Trennbereiche zu erhalten. Bolt Bis-Tris Plus-Gele bestehen aus einem neutralen pH-Wert-gepufferten Polyacrylamid-Gel (pH 6,4) mit einem Arbeits-pH-Wert von etwa 7,0. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind zudem in vier unterschiedlichen Well-Formaten erhältlich: 10, 12, 15 und 17 Wells.
Praktisch in der Anwendung
Die Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind einfach zu bedienen und können mit dem Bolt MES Laufpuffer in ca. 20 Minuten für Pufferläufe mit konstanter Spannung verwendet werden. Bolt Bis-Tris Plus-Gele bieten schärfere Banden, eine höhere Auflösung, längere Haltbarkeit und bessere Ergebnisgenauigkeit als Tris-Glycin–basierte Gele. Darüber hinaus verfügen Bolt Bis-Tris Plus-Gele über innovative keilförmige Wells, die ein zweifach höheres Probenbeladungsvolumen als andere 1,0 mm dicke Gele ermöglichen. Die keilförmigen Wells besitzen größere Öffnungen, die die Probenbeladung erleichtern. Bolt Bis-Tris Plus-Gele haben darüber hinaus eine Haltbarkeit von mindestens 16 Monaten bei 4 °C bis 25 °C.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Bolt Transferpuffers (BT0006) für den herkömmlichen Nasstransfer unter Verwendung des Mini Blot-Moduls (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell | |
Mini | |
3,5 bis 260 kd | |
10-Well | |
Bolt™, WedgeWell™ | |
Raumtemperatur | |
8 cm |
4 bis 12 % | |
Bis-Tris Plus | |
Denaturierung | |
Molekulargewicht | |
10 Gele/Karton | |
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.