Learn More
Bohlender™ BOLA™ Unterlegscheiben
Click to view available options
Gewindegröße:
M 4
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Ähnlich der DIN 125-1
- Verpackungseinheit: 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,2 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4,3 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,4 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Verpackungsmenge | 10 Packungen |
| Gewindegröße | M 4 |
| Höhe (metrisch) | 0,9 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,04 in. |