Learn More
Bohlender™ BOLA™ UNF-Einschraub-Schlauchanschlüsse
UNF-Einschraubverbindungen aus PTFE.
Marke:  Bohlender™ F763-08
Artikelnummer. 15546965
  • 67.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gerader Rohranschluss aus PTFE
  • Eine Seite mit Gewinde GL 14 zum Anschluss von Hartwand-Rohren und -Schläuchen mittels BOLA™ Laborverschraubungen
  • Andere Seite mit Außengewinde UNF 0,25 in. 28G zum Einschrauben in Geräte und Fittings mit Innengewinde UNF 0,25 in. 28G
  • Bohrungsdurchmesser: 0,8 mm
Spezifikation
Spezifikation
0,03 in.
PTFE
1,6 mm
39 mm
GL 14, Außengewinde UNF 0,25 in. 28G
0,8 mm
0,06 in.
1,5 in.
BOLA™ Laborverschraubungen