Learn More
Bohlender™ BOLA™ Kugelschliff-Griffbund-Dichtungen
Artikelnummer. 17177404
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
S 13
S 19
S 29
S 40
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 17177404
Marke: Bohlender™ H93412
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kugelschliff-Griffbund-Dichtungen aus PTFE
  • Mit Greifring und Dichtungsringen an der Außenseite
  • Hochvakuumdichte Dichtung
  • Niedrige Leckrate: < 1 x 0,01 mbar x l x s-1
  • Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
Spezifikation
Material PTFE
Produkttyp Schliffmanschetten
Anzahl Standard-Konusverbindungen S 40