Learn More
Bohlender™ BOLA™ Rillenmanschetten
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
NS 10/19
NS 12/21
NS 24/29
NS 34/35
NS 40/38
US 14/20
US 24/40
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Dichtringe („Rippen“) an der Außenseite
- Ohne Greifring und daher mit Verbindungsklemmen verwendbar.
- Für Vakuum bis 0,1 mbar
- Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
- Die Dichtringe sind leicht zugänglich und leicht zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vakuum bis zu 0,1 mbar |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Rillenmanschetten |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | NS 34/35 |