Learn More
Bohlender™ BOLA™ Manschetten mit Greifring
Artikelnummer. 17107414
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
US 24/40
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 17107414
Marke: Bohlender™ H93505
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Manschetten mit Greifring aus PTFE.
  • Hergestellt aus PTFE
  • Mit Greifring und Dichtungsringen an der Außenseite
  • Hochvakuumdichte Dichtung
  • Niedrige Leckrate: < 1 x 0,0001 mbar x l x s-1
  • Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
  • Die Dichtringe sind leicht zugänglich und daher leicht zu reinigen
Spezifikation
Material PTFE
Anzahl Standard-Konusverbindungen US 24/40
Typ Manschette mit Greifring