Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Stäbe
Stangen aus reinem PTFE für die Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m. PTFE-Stangen haben eine universelle chemische Beständigkeit und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Bohlender™ S1800-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiße PTFE-Stangen
- Zur Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m
- Durchmesser und Länge sind Nennmaße und können ein Bearbeitungszumaß enthalten
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
-
Compliance
FDA
Spezifikation
FDA | |
Autoklavierbar | |
10 mm | |
-200 °C | |
-200 °C |
PTFE-Stange | |
PTFE | |
Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m | |
Weiß |