Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Verteiler
PTFE-Konstruktion mit Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE. Umfasst einen Einlass und drei oder vier Auslässe.
Marke:  Bohlender™ D512-09
Artikelnummer. 10003361
  • 598.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gehäuse aus PTFE
  • Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE
  • Ein Einlass und drei oder vier Auslässe
  • Bohrungsdurchmesser 6 mm
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
  • Spezifikation
    Spezifikation
    PTFE
    250 °C
    -20 °C
    Für Schläuche mit 12,7mm Außendurchmesser
    10 bar
    Dokumentation
    Brochures
    Name des Produkts
    Bohlender™ BOLA™ PTFE-Verteiler > GL 25; Einschraubgewinde: NPT 1/2 Zoll