Learn More
Bohlender™ BOLA™ 3-Wege-Kugelventile mit GL-Gewinde aus PTFE
Diese Ventile eignen sich zum Verbinden von Schläuchen und Verteilen von Flüssigkeiten oder Gasen. Die PTFE-Kugelventile sind für die schnelle und einfache Unterbrechung des Durchflusses ausgelegt.
Marke: Bohlender™ E667-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dreiwegeventil mit L-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde- Kugelförmiger Absperrhahn für ausgezeichnete Dichtheit
- Freibewegliches Absperrventil
- Geeignet für Drücke bis max. 12 bar oder für Vakuumanwendungen
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das fließende Material ist nur gegenüber dem PTFE exponiert.
- Ideal für den Anschluss von Schläuchen oder Röhrchen mit BOLA-Schraubverbindungen für Labors
Compliance
FDA
Spezifikation
3-Wege; L-förmige Bohrung | |
Autoklavierbar | |
PTFE | |
Verbindungsschläuche für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen | |
Universelle chemische Beständigkeit | |
GL 32 | |
12 bar |
(L x D x H) 100 x 50 x 106 mm | |
12 mm | |
50 mm | |
-20 °C | |
(L x D x H) 100 x 50 x 106 mm | |
Weiß | |
200 °C |