Learn More
Bohlender™ BOLA™ 3-Wege-Kugelventile mit GL-Gewinde aus PTFE
Diese Ventile eignen sich zum Verbinden von Schläuchen und Verteilen von Flüssigkeiten oder Gasen. Die PTFE-Kugelventile sind für die schnelle und einfache Unterbrechung des Durchflusses ausgelegt.
Marke:  Bohlender™ E667-30
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10033241
  • 622.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dreiwegeventil mit L-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde
  • Kugelförmiger Absperrhahn für ausgezeichnete Dichtheit
  • Freibewegliches Absperrventil
  • Geeignet für Drücke bis max. 12 bar oder für Vakuumanwendungen
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das fließende Material ist nur gegenüber dem PTFE exponiert.
  • Ideal für den Anschluss von Schläuchen oder Röhrchen mit BOLA-Schraubverbindungen für Labors
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
(L x D x H): 90 x 50 x 98 mm
8 mm
90 mm
-20 °C
(L x D x H) 90 x 50 x 98 mm
Weiß
200 °C
Autoklavierbar
PTFE
Verbindungsschläuche für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen
Universelle chemische Beständigkeit
GL 25
12 bar
3-Wege; L-förmige Bohrung