Learn More
Bohlender™ BOLA™ Endstücke aus Polypropylen für Schläuche
Verschiedene Farben zur besseren Unterscheidung. Die Polypropylen-Schlauchanschlüsse mit Polyamid-Unterlegscheiben bieten eine sehr gute chemische Beständigkeit und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Bohlender™ F702-22
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10063441
  • 31.48 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbige Rohrendstücke aus PP
  • UNF-Außengewinde von ¼ Zoll, 28 G
  • Die Unterlegscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten.
  • Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
Rohrendverschraubungen
Polypropylen, PA
10 pro Packung
1/4 Zoll - 28 UNF
100 °C
FDA
0 °C
0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Orange