Learn More
Bohlender™ BOLA™ FEP Tropftrichter mit PTFE-Absperrhahn
Entwickelt für einfaches Verriegeln und Entriegeln der Schliffverbindung. BOLA Tropftrichter sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Marke: Bohlender™ B285-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchsichtiger FEP-Tropftrichter
- Fein einstellbarer Absperrhahn mit Kegelgröße 29 aus PTFE
- Integrierte Spezialmutter (Safe-Lab) zum einfachen Verriegeln und Entriegeln der Schliffverbindung
-
Compliance
FDA
Spezifikation
125 ml | |
FDA | |
Transparent | |
+110 °C | |
Tropftrichter mit Absperrhahn |
Kunststoff | |
Autoklavierbar | |
29 | |
Polytetrafluorethylen (PTFE) |