Learn More
Bohlender™ BOLA™ FEP Tropftrichter mit PTFE-Absperrhahn
Entwickelt für einfaches Verriegeln und Entriegeln der Schliffverbindung. BOLA Tropftrichter sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Marke:  Bohlender™ B285-03
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013361
  • 1080.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durchsichtiger FEP-Tropftrichter
  • Fein einstellbarer Absperrhahn mit Kegelgröße 29 aus PTFE
  • Integrierte Spezialmutter (Safe-Lab) zum einfachen Verriegeln und Entriegeln der Schliffverbindung
  • Compliance
    FDA
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
FDA
Transparent
+110 °C
Tropftrichter mit Absperrhahn
Kunststoff
Autoklavierbar
29
Polytetrafluorethylen (PTFE)