Learn More
Bohlender™ Oliven gebogen PFA fuer GL 14 (VE=1 PCE)
Universelle chemische Beständigkeit und vakuumtauglich. Mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring.
Marke:  Bohlender™ D569-18
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10011062
  • 11.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • GL 14- und GL 18-Schlauchverbinder aus PFA
  • GL 25- und GL 32-Schlauchverbinder aus PTFE
  • Mit elastischer Dichtlippe und O-Ring aus FKM
  • Erhältlich in gerader oder gebogener Ausführung
  • Für Arbeitstemperaturen bis zu max. +200 °C
  • Das durchfließende Produkt ist nur PFA oder PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Spezifikation
FDA-konform
7 mm
54 mm
Je 1 x
Gebogen
Schlauchverbinder
PFA
-200 °C
GL 18
250 °C