Learn More
Grant Instruments™ Gestell für Siedebad
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
105 Röhrchen mit 0,5 ml
12 x 30 mm-Röhrchen
18 x 25 mm-Röhrchen
32 x 19 mm-Röhrchen
36 x 16 mm-Röhrchen
55 x 13 mm-Röhrchen
65 Röhrchen mit 1,5 ml
84 x 10 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hält die Reagenzgläser aufrecht und sicher im Bad.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Grant Ungerührten Wasserbädern
- Fasst bis 105 Röhrchen, je nach Größe
- Doppelt geschlitzte Tabletts halten die Röhrchen sicher in Position und verhindern ein Umkippen
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 65 Röhrchen mit 1,5 ml |