Learn More
Grant Instruments™ Gestell für Siedebad
Artikelnummer. 11456397
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
105 Röhrchen mit 0,5 ml
12 x 30 mm-Röhrchen
18 x 25 mm-Röhrchen
32 x 19 mm-Röhrchen
36 x 16 mm-Röhrchen
55 x 13 mm-Röhrchen
65 Röhrchen mit 1,5 ml
84 x 10 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11456397
Marke: Grant Instruments™ J230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hält die Reagenzgläser aufrecht und sicher im Bad.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Grant Ungerührten Wasserbädern
  • Fasst bis 105 Röhrchen, je nach Größe
  • Doppelt geschlitzte Tabletts halten die Röhrchen sicher in Position und verhindern ein Umkippen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 12 x 30 mm-Röhrchen