Learn More
Grant Instruments™ Gestell für Siedebad
Artikelnummer. 11406397
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
105 Röhrchen mit 0,5 ml
12 x 30 mm-Röhrchen
18 x 25 mm-Röhrchen
32 x 19 mm-Röhrchen
36 x 16 mm-Röhrchen
55 x 13 mm-Röhrchen
65 Röhrchen mit 1,5 ml
84 x 10 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11406397
Marke: Grant Instruments™ J210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hält die Reagenzgläser aufrecht und sicher im Bad.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Grant Ungerührten Wasserbädern
  • Fasst bis 105 Röhrchen, je nach Größe
  • Doppelt geschlitzte Tabletts halten die Röhrchen sicher in Position und verhindern ein Umkippen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aufnahmevermögen 84 x 10 mm-Röhrchen
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis