missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Boekel Scientific™ Kleiner Exsikkator
Click to view available options
Schrankausführung:
Frontlader
Beschreibung
- Stabile, handgefertigte Konstruktion
- Hergestellt aus Edelstahl und Glas
- Mit Versiegelungszuverlässigkeit
- Starre Türscharniere in voller Länge
- Einteilige Neopren-Türdichtung
- Verstellbare Einlegeböden mit 1/2 in.-Schritten
- Automatische Trockenmittelregeneration verfügbar
Trocknen biologischer Proben, Kühlen von Tiegeln, Lagerung von Schlammproben
Spezifikation
Spezifikation
| Schrankausführung | Frontlader |
| Material | Edelstahl, Glas |
| Produkttyp | Exsikkatoren ohne Vakuum |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Reagenzien oder Bodenproben, Trocknen biologischer Proben, Lagerung von Schlammproben, Abkühlen von 40° bis zu 150°C |
| Enthält | Zwei Zementplatten-Einlegeböden und Exsikkator-Tablett |
| Größe | Klein |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Abmessungen (L x B x H) | 31,1 x 31,7 x 31 cm (12,25 x 12,5 x 12,25 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 12,25 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kammer | 10 Zoll |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur